Methyl-4-iodpicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-iodopyridine-2-carboxylate
OR9563-1G OR9563-5G
APOSOR9563-1GEA 144 EUR
APOSOR9563-1G APOSOR9563-5G
Methyl-4-iodpicolinat 98%
Methyl-4-iodpicolinat
Formel: C₇H₆INO₂
Schmelzpunkt: 73…76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235100
CAS-Nummer: 380381-28-2