4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR956908-1G OR956908-5G
APOSOR956908-1GEA 79.9 EUR
APOSOR956908-1G APOSOR956908-5G
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅ClN₂
Molecular Weight: 116,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01693485
CAS-Nummer: 15878-08-7