2-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956951-25G OR956951-5G
APOSOR956951-25GEA 169 EUR
APOSOR956951-25G APOSOR956951-5G
2-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
2-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formel: C₈H₁₀ClN
Molecular Weight: 155.63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03452792
CAS-Nummer: 698-01-1