3-Isopropylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957472-10G OR957472-1G OR957472-5G
APOSOR957472-10GEA 364 EUR
APOSOR957472-10G APOSOR957472-1G APOSOR957472-5G
3-Isopropylphenol 95%
3-Isopropylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 618-45-1