4-Chlor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9576-1G OR9576-5G
APOSOR9576-1GEA 71.2 EUR
APOSOR9576-1G APOSOR9576-5G
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester 98%
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₅BClNO₄
Molecular Weight: 283,52 g/mol
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235086
CAS-Nummer: 913836-26-7