2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazol-2-thion, 5-Methoxybenzimidazol-2-thiol, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazol
OR9581-100G OR9581-25G OR9581-500G
APOSOR9581-100GEA 24.8 EUR
APOSOR9581-100G APOSOR9581-25G APOSOR9581-500G
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazol 98%
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂OS
Molecular Weight: 180.23 g/mol
Siedepunkt: 400
Schmelzpunkt: 255…263 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134581
CAS-Nummer: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2