2,3,5-Collidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,5-Trimethylpyridin
OR9582-500G
APOSOR9582-500GEA
197
EUR
APOSOR9582-500G
2,3,5-Collidin 98%
2,3,5-Collidin
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 182…184 °C Dichte: 0,935 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00126840 CAS-Nummer: 695-98-7 EINECS: 211-786-1 |