3,3'-Bipiperidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958208-1G OR958208-250MG
APOSOR958208-1GEA 522 EUR
APOSOR958208-1G APOSOR958208-250MG
3,3'-Bipiperidin 95%
3,3'-Bipiperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 46040-83-9