cis-1,3-Cyclohexandicarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: cis-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
OR958474-10G OR958474-1G OR958474-5G
APOSOR958474-10GEA 198 EUR
APOSOR958474-10G APOSOR958474-1G APOSOR958474-5G
cis-1,3-Cyclohexandicarbonsäure 95%
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172,1800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134411
CAS-Nummer: 2305-31-9