1-Brom-4-iodbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Bromo-1-iodobenzene

OR9587-100G OR9587-25G OR9587-500G
APOSOR9587-100GEA 53.8 EUR
APOSOR9587-100G APOSOR9587-25G APOSOR9587-500G
1-Brom-4-iodbenzol 98%
1-Brom-4-iodbenzol
Formel: C₆H₄BrI
Molecular Weight: 282,91 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001051
CAS-Nummer: 589-87-7
EINECS: 209-662-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR