2-Ethoxy-5-nitrobenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958805-1G
OR958805-5G
APOSOR958805-1GEA
69.6
EUR
APOSOR958805-1G
APOSOR958805-5G
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitril 95%
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₉H₈N₂O₃ Molecular Weight: 192,1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02256084 CAS-Nummer: 29669-41-8 |