3-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959268-1G OR959268-250MG
APOSOR959268-1GEA 487 EUR
APOSOR959268-1G APOSOR959268-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
3-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formel: C₉H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08691445
CAS-Nummer: 110178-35-3