5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9593-1G OR9593-5G
APOSOR9593-1GEA 127 EUR
APOSOR9593-1G APOSOR9593-5G
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₄
Molecular Weight: 221.21 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015459
CAS-Nummer: 88210-96-2