Methyl-5-aminopicolinat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-aminopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-aminopicolinate
OR959381-10G
OR959381-1G
OR959381-5G
APOSOR959381-10GEA
248
EUR
APOSOR959381-10G
APOSOR959381-1G
APOSOR959381-5G
Methyl-5-aminopicolinat 96%
Methyl-5-aminopicolinat
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,1506 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07783939 CAS-Nummer: 67515-76-8 |