5-Brom-2-cyclopropylpyrimidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959384-1G
OR959384-250MG
APOSOR959384-1GEA
134
EUR
APOSOR959384-1G
APOSOR959384-250MG
5-Brom-2-cyclopropylpyrimidin 95%
5-Bromo-2-cyclopropylpyrimidine
Formel:
C₇H₇BrN₂ Molecular Weight: 199,0479 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14702784 CAS-Nummer: 304902-96-3 |