4-(2-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959389-1G OR959389-5G
APOSOR959389-1GEA 157 EUR
APOSOR959389-1G APOSOR959389-5G
4-(2-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine 96%
4-(2-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine
Formel: C₈H₁₀ClN₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00981910
CAS-Nummer: 62968-37-0