Benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylameisensäure, Benzolcarbonsäure
OR9594-1KG OR9594-25KG OR9594-5KG
APOSOR9594-1KGEA 164 EUR
APOSOR9594-1KG APOSOR9594-25KG APOSOR9594-5KG
Benzoesäure
Benzoesäure
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 249 °C
Schmelzpunkt: 121…125 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002398
CAS-Nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2