5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-nitropyridin-3-ol
OR959407-1G OR959407-250MG
APOSOR959407-1GEA 119 EUR
APOSOR959407-1G APOSOR959407-250MG
5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
5-Hydroxy-2-nitropyridine
Formel: C5H4N2O3
Molecular Weight: 140.0969 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03032441
CAS-Nummer: 15206-26-5