Cyclohexyl-2-pyridyl ketone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959516-1G OR959516-250MG
APOSOR959516-1GEA 502 EUR
APOSOR959516-1G APOSOR959516-250MG
Cyclohexyl-2-pyridyl ketone 95%
Cyclohexyl-2-pyridyl ketone
Formel: C₁₂H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00778683
CAS-Nummer: 6602-64-8