Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Cyclopentyl 2-pyridyl ketone, 2-Cyclopentanecarbonylpyridine
OR959518-1G OR959518-5G
APOSOR959518-1GEA 130 EUR
APOSOR959518-1G APOSOR959518-5G
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone
Formel: C₁₁H₁₃NO
Molecular Weight: 175.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07699202
CAS-Nummer: 157592-43-3