Methyl quinoline-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959530-5G
APOSOR959530-5GEA 85.7 EUR
APOSOR959530-5G
Methyl quinoline-2-carboxylate 97%
Methyl quinoline-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00160630
CAS-Nummer: 19575-07-6