5-Methoxy-2-methylbenzothiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959552-1G OR959552-5G
APOSOR959552-1GEA 125 EUR
APOSOR959552-1G APOSOR959552-5G
5-Methoxy-2-methylbenzothiazol 95%
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Formel: C₉H₉NOS
Molecular Weight: 179.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082664
CAS-Nummer: 2941-69-7