4-Brom-3-methylbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959850-25G
APOSOR959850-25GEA 134 EUR
APOSOR959850-25G
4-Brom-3-methylbenzaldehyd 98%
4-Bromo-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04971197
CAS-Nummer: 78775-11-8