1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR959877-1G OR959877-5G OR959877-25G
APOSOR959877-1GEA 50.9 EUR
APOSOR959877-1G APOSOR959877-5G APOSOR959877-25G
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419802
CAS-Nummer: 942319-16-6