4-(Isopropylsulphonyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Propane-2-sulphonyl)aniline
OR960092-1G
OR960092-250MG
APOSOR960092-1GEA
538
EUR
APOSOR960092-1G
APOSOR960092-250MG
4-(Isopropylsulphonyl)anilin 98%
4-(Isopropylsulphonyl)anilin
Formel:
C₉H₁₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01566617 CAS-Nummer: 25355-76-4 |