2-Brom-5-iodanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-iodo-2-methoxybenzene
OR9601-5G OR9601-1G OR9601-25G
APOSOR9601-5GEA 43.5 EUR
APOSOR9601-5G APOSOR9601-1G APOSOR9601-25G
2-Brom-5-iodanisol 98%
2-Brom-5-iodanisol
Formel: C₇H₆BrIO
Molecular Weight: 312,93 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07780651
CAS-Nummer: 755027-18-0