4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR960144-25G OR960144-5G
APOSOR960144-25GEA 580 EUR
APOSOR960144-25G APOSOR960144-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene 96%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene
Formel: C₇H₅Br₂Cl
Molecular Weight: 284,3756 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15526905
CAS-Nummer: 89720-77-4
UN: 3265
ADR: 8,III