C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960230-1G OR960230-250MG
APOSOR960230-1GEA 377 EUR
APOSOR960230-1G APOSOR960230-250MG
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine 97%
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
Molecular Weight: 189,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07801111
CAS-Nummer: 876715-43-4