[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: [3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine
OR960237-1G OR960237-5G
APOSOR960237-1GEA 183 EUR
APOSOR960237-1G APOSOR960237-5G
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride 96%
[3-(2-Methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methylamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂ClN₃O
Molecular Weight: 225.68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12027097
CAS-Nummer: 937665-65-1