2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960458-5G
APOSOR960458-5GEA 71.2 EUR
APOSOR960458-5G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole 97%
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole
Formel: C₉H₁₇NSSi
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699169
CAS-Nummer: 137382-38-8