2-Bromo-1,1-dimethoxypropane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960515-25G
APOSOR960515-25GEA 163 EUR
APOSOR960515-25G
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane 95%
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane
Formel: C₅H₁₁BrO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505877
CAS-Nummer: 33170-72-8