4-Chlor-2-(tributylstannyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR960624-1G OR960624-250MG
APOSOR960624-1GEA 397 EUR
APOSOR960624-1G APOSOR960624-250MG
4-Chlor-2-(tributylstannyl)pyridin 97%
4-Chlor-2-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀ClNSn
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09870067
CAS-Nummer: 1204580-71-1
UN: 2788
ADR: 6.1,III