2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960625-1G OR960625-250MG
APOSOR960625-1GEA 719 EUR
APOSOR960625-1G APOSOR960625-250MG
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole
Formel: C₇H₁₁ClN₂
Molecular Weight: 158.63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699140
CAS-Nummer: 1053655-54-1