6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960682-1G OR960682-250MG
APOSOR960682-1GEA 371 EUR
APOSOR960682-1G APOSOR960682-250MG
6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine 98%
6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine
Formel: C₇H₄ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11518952
CAS-Nummer: 68236-03-3