6-Chlor-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960690-1G OR960690-250MG OR960690-5G
APOSOR960690-1GEA 197 EUR
APOSOR960690-1G APOSOR960690-250MG APOSOR960690-5G
6-Chlor-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazin 97%
6-Chlor-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazin
Formel: C₇H₆ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09991804
CAS-Nummer: 137384-48-6