S-(2-Chloroallyl)thioacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethanethioic acid s-(2-chloro-2-propen-1-yl)ester
OR960695-1G OR960695-5G
APOSOR960695-1GEA 219 EUR
APOSOR960695-1G APOSOR960695-5G
S-(2-Chloroallyl)thioacetate 95%
S-(2-Chloroallyl)thioacetate
Formel: C₅H₇ClOS
Molecular Weight: 150,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18839251
CAS-Nummer: 24891-77-8