2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carbonyl chloride
OR960716-1G
OR960716-250MG
APOSOR960716-1GEA
288
EUR
APOSOR960716-1G
APOSOR960716-250MG
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride
Formel:
C₉H₇ClO₃ Molecular Weight: 198,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972616 CAS-Nummer: 38871-41-9 |