D(-)-Milchsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-(-)-Milchsäure, (R)-(-)-2-Hydroxypropionsäure
OR960721-250G OR960721-50G OR960721-100G OR960721-500G
APOSOR960721-250GEA 0 EUR
APOSOR960721-250G APOSOR960721-50G APOSOR960721-100G APOSOR960721-500G
D(-)-Milchsäure
D(-)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90.08 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00068311
CAS-Nummer: 10326-41-7