2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960744-1G OR960744-250MG
APOSOR960744-1GEA 95.7 EUR
APOSOR960744-1G APOSOR960744-250MG
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione
Formel: C₉H₁₃NO₂
Molecular Weight: 167,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00172118
CAS-Nummer: 85302-07-4