6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,5,6,7-Tetrahydropyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4-dione hydrochloride
OR960748-100MG
OR960748-1G
OR960748-250MG
APOSOR960748-100MGEA
134
EUR
APOSOR960748-100MG
APOSOR960748-1G
APOSOR960748-250MG
6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride 95%
6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride
Formel:
C₆H₈ClN₃O₂ Molecular Weight: 189.6 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11616742 CAS-Nummer: 13931-24-3 |