α,α-Dimethyl-2-thiazolemethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Thiazol-2-yl-propan-2-ol
OR960766-1G OR960766-250MG
APOSOR960766-1GEA 364 EUR
APOSOR960766-1G APOSOR960766-250MG
α,α-Dimethyl-2-thiazolemethanol 95%
alpha,alpha-Dimethyl-2-thiazolemethanol
Formel: C₆H₉NOS
Molecular Weight: 143,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03211903
CAS-Nummer: 16077-78-4