Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR960778-1G OR960778-5G
APOSOR960778-1GEA 176 EUR
APOSOR960778-1G APOSOR960778-5G
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Boc-ARG(PMC)-OH
Formel: C₂₅H₄₀N₄O₇S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236823
CAS-Nummer: 200125-12-8