2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate
OR960833-100G OR960833-25G OR960833-5G
APOSOR960833-100GEA 475 EUR
APOSOR960833-100G APOSOR960833-25G APOSOR960833-5G
2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150760
CAS-Nummer: 312693-72-4