4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Formyl-4-methylindole
OR960850-1G OR960850-5G
APOSOR960850-1GEA 78.3 EUR
APOSOR960850-1G APOSOR960850-5G
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049345
CAS-Nummer: 4771-48-6