4-(Hydroxymethyl)-2-isopropylthiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Isopropylthiazol-4-yl)methanol
OR960873-1G
APOSOR960873-1GEA 120 EUR
APOSOR960873-1G
4-(Hydroxymethyl)-2-isopropylthiazole 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-isopropylthiazole
Formel: C₇H₁₁NOS
Molecular Weight: 157,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09870064
CAS-Nummer: 133047-45-7