Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR960891-25G OR960891-100G
APOSOR960891-25GEA 136 EUR
APOSOR960891-25G APOSOR960891-100G
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Fmoc-D-Glu-OtBu
Formel: C₂₄H₂₇NO₆
Schmelzpunkt: 100…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077054
CAS-Nummer: 109745-15-5