Isochroman-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960895-1G
OR960895-250MG
APOSOR960895-1GEA
184
EUR
APOSOR960895-1G
APOSOR960895-250MG
Isochroman-4-one 95%
Isochroman-4-one
Formel:
C₉H₈O₂ Molecular Weight: 148.1586 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09744058 CAS-Nummer: 20924-56-5 |