Boc-Cha-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-cyclohexylpropanoic acid, Boc-β-cyclohexyl-Ala-OH
OR960946-25G
APOSOR960946-25GEA 127 EUR
APOSOR960946-25G
Boc-Cha-OH 97%
Boc-Cha-OH
Formel: C₁₄H₂₅NO₄
Molecular Weight: 271,357 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00076896
CAS-Nummer: 37736-82-6