Fmoc-3-Cyclohexyl-L-Alanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Fmoc-Cha-OH, N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
OR960948-25G
APOSOR960948-25GEA 72.5 EUR
APOSOR960948-25G
Fmoc-3-Cyclohexyl-L-Alanin 97%
Fmoc-3-Cyclohexyl-L-Alanin
Formel: C₂₄H₂₇NO₄
Molecular Weight: 393,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065614
CAS-Nummer: 135673-97-1