2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960960-500G
APOSOR960960-500GEA
1200
EUR
APOSOR960960-500G
2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol 98%
2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol
Formel:
C₅H₆N₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
124700-70-5 |